Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées en verre borosilicaté BLAUBRAND™
Code produit 15260908 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15260908 1000 ml 1 pièce
15230908 100 ml 2 pièces
15290898 10 ml 2 pièces
15210908 50 ml 2 pièces
15287289 5 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15260908 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 32862
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.43€
    89.59€ / 1 pièces
    Économisez 24.84€
    21% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Comprend une base hexagonale en verre pour une grande stabilité. Bec verseur facilitant le versement sans éclaboussures.
  • Éprouvette graduée avec bec verseur et base hexagonale en verre
  • Verre borosilicaté (Boro 3.3) selon DIN EN ISO 4788
  • Classe A, marquage DE-M
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Graduations imprimées en bleu
  • Comprend un certificat de lot USP
  • Certificat individuel USP également disponible sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 1000 ml
Comprend Certificat de lot USP
Balance Marquage DE-M
Graduations 10 ml
Limite d’erreur plusmn; 5 ml
Étalonnage Pour contenir
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Class Classe A
Hauteur (métrique) 465 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788, USP
Tolérance ±1 ml
Type de produit Bouteille graduée