Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A avec bouchon en polypropylène
Code produit 11333884 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 mL
100 ml
200 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
Type de goulot:
Large
Étroit
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de goulot Conditionnement
11333884 50 mL Large 2 pièces
11854150 100 ml Étroit 2 pièces
11844150 100 ml Large 2 pièces
11693199 10 ml Large 2 pièces
11884010 200 mL Étroit 2 pièces
11814150 250 ml Étroit 2 pièces
10120571 5 l Étroit 1 pièce
11858361 500 ml Étroit 2 pièces
11864010 25 ml Étroit 2 pièces
10211601 1000 ml Étroit 1 pièce
10488492 2000 ml Étroit 1 pièce
11673199 1000 ml Large 1 pièce
11683199 5 ml Large 2 pièces
10287863 20 mL Large 2 pièces
11854010 20 mL Étroit 2 pièces
11874010 50 mL Étroit 2 pièces
11844020 25 ml Large 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 11333884 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 37290
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes DIN EN ISO 1042. La fiole jaugée en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ avec bouchon en PP est disponible avec un col étroit ou un col large et en plusieurs tailles. Le marquage DE-M au niveau du col permet le contrôle précis et rapide du volume. Bouchon en PP inclus.
  • Flacon volumétrique de classe A
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 1042
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande
  • Étalonné pour son volume contenu (TC, In)
  • Modèles à col étroit et à col large disponibles en plusieurs tailles
  • Le marquage DE-M permet le contrôle précis et rapide du volume
  • Bouchon en polypropylène inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Étalonné pour contenir
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polypropylène
Couleur Transparent
Description Marquage DE-M
Capacité (métrique) 50 mL
Matériau Verre borosilicaté
Limite d’erreur ± 0,1 ml
Type de goulot Large
Nbre par carton 1/boîte
Graduated Oui
Classe A
Type de bouchon Bouchon
Taille du bouchon 14/23