Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de forme haute en verre borosilicaté de classe A Blaubrand™ ETERNA
Code produit 10657851 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
10657851 100 ml 1 ml 2 pièces
11824000 500 ml 5 ml -
11893990 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11804000 50 ml 1 ml 2 pièces
11883990 10 ml 0,2 ml 2 pièces
10339710 2000 ml 20 ml 1 pièce
10024070 5 ml 0,1 mL -
10742321 1000 ml 10 ml 1 pièce
11814000 250 ml 2 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10657851 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 32738
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 4788. Les éprouvettes graduées de forme haute en verre borosilicaté de classe A BRAND™ Blaubrand™ ETERNA possèdent un bec verseur et un socle hexagonal en verre pour une plus grande stabilité. Les graduations ambrées avec marquage DE-M permettent une évaluation rapide et facile du volume.
  • Éprouvette de mesure de forme haute en verre borosilicaté de classe A
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
  • Autoclavables
  • Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
  • Avec bec verseur intégré et base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité
  • Les graduations ambrées avec marquage DE-M permettent une évaluation rapide et facile du volume
  • Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 100 ml
Comprend Certificat de lot
Balance DE-M Marquage, Amber
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Subdivision 1 ml
Étalonnage Pour contenir
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Ambré
Forme Rond
Class Classe A
Hauteur (métrique) 260 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±0,5 ml
Type de produit Éprouvette graduée