Learn More
BRAND™ Éprouvettes graduées de classe A, certifiées USP BLAUBRAND™
Code produit 15358286 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
500 ml
2000 ml
Graduations:
0,5 ml
5 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations unitSize
15358286 500 ml 5 ml 2 pièces
15734037 25 ml 0,5 ml 2 pièces
15584409 2000 ml 20 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15358286 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 32854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.68€
    114.88€ / 2 pièces
    Économisez 31.80€
    21% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Classe A, USP Certifié, calibré « Pour contenir »
  • Fabriqué en verre borosilicaté 3.3, reconnu pour son faible coefficient de dilatation et son excellente résistance chimique.
  • Comporte une impression en émail bleu pour une durabilité optimale et une lisibilité aisée.
  • Doté d'un bec verseur et d'une base hexagonale en verre robuste pour une manipulation aisée et une bonne stabilité.
  • Disponible dans une gamme complète de ISO des contenances de 5 mL à 2000 mL
  • Étalonné pour contenir
  • Chaque unité est fournie avec un numéro de lot et un USP Certificat de lot dans l'emballage d'origine pour la traçabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 500 ml
Comprend Certificat de lot USP
Graduations 5 ml
Subdivision 5 ml
Étalonnage Pour contenir
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Forme Rond
Class Classe A
Hauteur (métrique) 365 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788, USP
Tolérance ±2 ml
Type de produit Bouteille graduée