Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire, à un seul trait, Blaubrand™
Code produit 11303854 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
2,5 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11303854 1 ml 12 pièces
11323854 2,5 ml 6 pièces
11323864 20 ml 6 pièces
11313854 2 ml 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11303854 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 29702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.00€
    78.60€ / 12 pièces
    Économisez 9.40€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Classe unique AS Pipettes volumétriques en verre sodocalcique avec 1 graduation bleue, d'un volume de 20 ml et d'une tolérance de 0,03 ml ± ml, et une longueur totale de 510 ±10 mm.
  • Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
  • Blaubrand™  DIN EN ISO 648
  • Marquage DE-M avec numéro de lot 
  • Graduations et inscriptions en émail bleu à contraste élevé
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
  • Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
  • Également disponible avec certificat individuel ou certificat d’étalonnage DAkkS (anciennement DKD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648
Classe AS
Temps d’écoulement min. 5 s
Quantité 12/boîte
Couleur Bleu
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Type Pipette à bulbe à un seul repère