Description
- Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
- Blaubrand™
- DIN EN ISO 648
- Marquage DE-M avec numéro de lot
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
- Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
- Également disponible avec certificat individuel ou certificat d’étalonnage DAkkS (anciennement DKD)
- Volume : 20 ml
- Tolérance : 0,03 ±ml
- Longueur totale : 510 ± 10 mm
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648 |
| Classe | AS |
| Temps d’écoulement min. | 5 s |
| Quantité | 6/boîte |
| Couleur | Jaune |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Longueur (métrique) | 510 mm |
| Type | Pipette à bulbe à un seul repère |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?