Learn More
BRAND™ Pipettes à poire Blaubrand™ AR-GLAS™ à 1 seul trait
Code produit 11303864 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
3 ml
4 ml
5 ml
6 ml
7 ml
10 ml
9 ml
25 ml
30 ml
40 ml
50 ml
100 ml
Tolérance:
±0,01 ml
±0,015 mL
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
±0,08 ml
0,015 mL
plusmn; 0,005
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Longueur (métrique):
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
585 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Tolérance Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
11303864 10 ml ±0,02 ml Rouge 440 mm 6 pièces
11393844 0,5 ml plusmn; 0,005 Noir 300 mm 12 pièces
11333854 3 ml ±0,01 ml Noir 330 mm 6 pièces
11343854 4 ml ±0,015 mL Rouge 400 mm 6 pièces
11353854 5 ml 0,015 mL Blanc 400 mm -
11363854 6 ml ±0,015 mL Orange 400 mm 6 pièces
11373854 7 ml ±0,015 mL Vert 400 mm 6 pièces
11313864 9 ml ±0,03 ml Vert 510 mm 6 pièces
11333864 25 ml ±0,03 ml Bleu 520 mm 6 pièces
11343864 30 ml ±0,03 ml Noir 520 mm 6 pièces
11363864 50 ml ±0,05 ml Rouge 540 mm 6 pièces
11373864 100 ml ±0,08 ml Jaune 585 mm 6 pièces
11353864 40 ml ±0,05 ml Blanc 540 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11303864 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 29712
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 1 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™
  • 1 trait avec marquage DE-M en émail bleu
  • Classe AS
  • Certifié DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Délai d’attente : 5 secondes
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, ISO 1769
Classe AS
Matériau AR-GLAS, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Type de graduation Marquage DE-M
Quantité 6/boîte
Tolérance ±0,02 ml
Couleur Rouge
Volume (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 440 mm
Type Pipette à poire