Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™
- 2 repères avec marquage DE-M en émail bleu
- Classe AS
- Certification DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Délai d’attente : 5 secondes
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
- Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAS, Verre sodocalcique |
| Graduée | Oui |
| Couleur de graduation | Bleu |
| Graduations | 0,1 ml |
| Type de graduation | Marquage DE-M |
| Quantité | 12 paquet |
| Tolérance | ±0,008 ml |
| Afficher plus |