Learn More
BRAND™ Pipettes à poire à 2 repères Blaubrand™ AR-GLAS™
Code produit 11838281 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 mL
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Tolérance:
±0,008 ml
±0,01 ml
±0,015 mL
±0,02 ml
±0,03 ml
±0,05 ml
plusmn; 0,005 ml
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Longueur (métrique):
300 mm
300 mm
330 mm
400 mm
440 mm
510 mm
520 mm
540 mm
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Tolérance Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
11838281 5 ml ±0,015 mL Blanc 400 mm 6 pièces
11848281 10 ml ±0,02 ml Rouge 440 mm 6 pièces
11808281 1 mL ±0,008 ml Bleu 300 mm 12 pièces
11818281 2 ml ±0,01 ml Orange 330 mm 12 pièces
11868281 20 ml ±0,03 ml Jaune 510 mm 6 pièces
11828281 3 ml ±0,01 ml Noir 330 mm 6 pièces
11858281 15 ml ±0,03 ml Vert 510 mm 6 pièces
11898271 0,5 ml plusmn; 0,005 ml Noir 300 mm 12 pièces
11878281 25 ml ±0,03 ml Bleu 520 mm 6 pièces
11888281 50 ml ±0,05 ml Rouge 540 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11838281 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 29727
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™. Les pipettes à poire à 2 repères BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ portent un marquage DE-M en émail bleu. Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant. Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™
  • 2 repères avec marquage DE-M en émail bleu
  • Classe AS
  • Certification DIN EN ISO 648
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Délai d’attente : 5 secondes
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot joints dans chaque emballage du fabricant.
  • Certificat d’étalonnage DAkkS disponible sur demande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, ISO 1769
Classe AS
Matériau AR-GLAS, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Graduations 0,1 mL
Type de graduation Marquage DE-M
Quantité 6/boîte
Tolérance ±0,015 mL
Couleur Blanc
Volume (métrique) 5 ml
Longueur (métrique) 400 mm
Type Pipette à poire