Learn More
Fisherbrand™ Blocs pour bains secs numériques Fisherbrand™ Isotemp™
Code produit 15357938 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
2,0 ml
15 ml
50 ml
No. of Places:
4
15
28
40
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) No. of Places Conditionnement
15357938 2,0 ml 28 1 pièce
15347938 1,5 ml 28 1 pièce
15317948 0,5 ml 40 1 pièce
15387948 15 ml 15 1 pièce
15397948 50 ml 4 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15357938
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    79.80€ / 1 pièces
    Économisez 27.20€
    25% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En alliage d’aluminium
Une grande variété de blocs pour toutes les applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2,0 ml
À utiliser avec (équipement) Bains secs numériques et à écran tactile Thermo Scientific (pas de modèles compacts)
Matériau Alliage d’aluminium
No. of Places 28
Type Bloc