Description
- Graduations en encre bleue permanente
- Translucide
- Autoclavables jusqu’à 121°C
- Adapté aux denrées alimentaires
- Poignée et bec verseur intégrés pour un versement sans goutte facile
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) de la base | 40 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 50 mm |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec (application) | Convient aux produits alimentaires |
| Hauteur (métrique) | 80 mm |
| Comprend | Poignée |
| Quantité | Pièce |
| Type | Bécher |
| Afficher plus |