Learn More
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur
Code produit 11522313 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
13mm
13 mm
15 mm
22mm
22 mm
25mm
38 mm
51mm
51 mm
75mm
Diamètre (métrique):
8mm
8 mm
13mm
13 mm
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Couleur Conditionnement
11522313 38 mm 8 mm Bleu 10 pièces
11848912 22 mm 8 mm Bleu 10 pièces
11868912 38 mm 8 mm Bleu 5 pièces
11532313 51mm 8 mm Bleu 10 pièces
11888912 75mm 13mm Bleu 5 pièces
11792145 13 mm 8mm Bleu 10 pièces
11512313 25mm 8 mm Bleu 10 pièces
11888902 13 mm 8 mm Rouge 10 pièces
11898902 15 mm 8 mm Rouge 10 pièces
11808912 22 mm 8 mm Rouge 10 pièces
11582303 38 mm 8 mm Rouge 10 pièces
11828912 38 mm 8 mm Rouge 5 pièces
11818912 25mm 8mm Rouge 5 pièces
11572303 25mm 8mm Rouge 10 pièces
11542313 13mm 8 mm Jaune 10 pièces
11898912 15 mm 8 mm Jaune 10 pièces
11808922 22mm 8 mm Jaune -
11572313 38 mm 8 mm Jaune 10 pièces
11828922 38 mm 8 mm Jaune 5 pièces
11818922 25mm 8mm Jaune 5 pièces
11562313 25mm 8mm Jaune 10 pièces
13573120 75mm 13 mm Jaune 5 pièces
11582313 51 mm 8 mm Jaune 10 pièces
11838922 51 mm 8 mm Jaune 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Code produit 11522313
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser quand une identification visuelle rapide est capitale. Le barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur Fisherbrand™ est disponible en trois couleurs : bleu, rouge et jaune.
  • Barreaux d’agitation de forme octogonale à code couleur
  • À utiliser lorsque l’identification est d’une importance primordiale
  • Remarque : Les revêtements en PTFE colorés ne sont pas aussi inertes que le PTFE pur
  • <
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Certifications/Conformité Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS)
Couleur Bleu
Description Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE
Diamètre (impériale) 0,3125 in
À utiliser avec (équipement) Récipients & cuves / agitateurs chauffants
Longueur (impériale) 1,5 in
Diamètre (métrique) 8 mm
Longueur (métrique) 38 mm
Quantité 10/boîte
Forme Octaédrique