Learn More
- Home
- Products
- Plaques chauffantes et agitateurs
- Barreaux et tiges d’agitation
- Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur
Fisherbrand™ Barreau d’agitation octaédral en PTFE à code couleur
Code produit 11572313 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
13mm
13 mm
15 mm
22mm
22 mm
25mm
38 mm
51mm
51 mm
75mm
Diamètre (métrique):
8mm
8 mm
13mm
13 mm
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
24 product options available for selection
| Code produit | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Couleur | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 11572313 | 38 mm | 8 mm | Jaune | 10 pièces |
| 11848912 | 22 mm | 8 mm | Bleu | 10 pièces |
| 11522313 | 38 mm | 8 mm | Bleu | 10 pièces |
| 11868912 | 38 mm | 8 mm | Bleu | 5 pièces |
| 11532313 | 51mm | 8 mm | Bleu | 10 pièces |
| 11888912 | 75mm | 13mm | Bleu | 5 pièces |
| 11792145 | 13 mm | 8mm | Bleu | 10 pièces |
| 11512313 | 25mm | 8 mm | Bleu | 10 pièces |
| 11888902 | 13 mm | 8 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11898902 | 15 mm | 8 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11808912 | 22 mm | 8 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11582303 | 38 mm | 8 mm | Rouge | 10 pièces |
| 11828912 | 38 mm | 8 mm | Rouge | 5 pièces |
| 11818912 | 25mm | 8mm | Rouge | 5 pièces |
| 11572303 | 25mm | 8mm | Rouge | 10 pièces |
| 11542313 | 13mm | 8 mm | Jaune | 10 pièces |
| 11898912 | 15 mm | 8 mm | Jaune | 10 pièces |
| 11808922 | 22mm | 8 mm | Jaune | - |
| 11828922 | 38 mm | 8 mm | Jaune | 5 pièces |
| 11818922 | 25mm | 8mm | Jaune | 5 pièces |
| 11562313 | 25mm | 8mm | Jaune | 10 pièces |
| 13573120 | 75mm | 13 mm | Jaune | 5 pièces |
| 11582313 | 51 mm | 8 mm | Jaune | 10 pièces |
| 11838922 | 51 mm | 8 mm | Jaune | 5 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Code produit
11572313
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 07-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Jaune |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Diamètre (impériale) | 0,3125 in |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Longueur (impériale) | 1,5 in |
| Diamètre (métrique) | 8 mm |
| Longueur (métrique) | 38 mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Forme | Octaédrique |
| Afficher plus Afficher moins |