Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP bleus
Description
- Joint conique étanche
- Couleur bleue pour l’identification du contenu
- Structure en polypropylène pour une résistance et une durabilité
- Disponible pour les bouteilles d'une capacité de 10 à 2500 ml
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Comprend | Anneau d’extraction et joint conique |
| Matériau | Polypropylène |
| Filetage (métrique) | 00 mm |
| Finition de col | 00 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon de 10 à 1000 mL |
| Diamètre (métrique) | 32 mm |
| Type de produit | Bouchon à vis |