Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L30 Général Clean™ Lingettes ultra-résistantes BL 7424, rouleau jumbo
Code produit 12695616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
380 x 235 mm
Conditionnement:
1 rouleau
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12695616 380 x 235 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12695616 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7425
La sécurité commence ici : jusqu’à 60 % de réduction
Utilisez le code promo 28008
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Papier d'essuyage bleu, 3 plis, à usage unique, idéal pour absorber les déversements industriels et essuyer les pièces et surfaces huileuses ou sales. Unique Airflex™ Cette technologie offre une résistance et une capacité d'absorption exceptionnelles. Compatible avec les distributeurs 6146, 6154 et 6155. Quantité : 1 rouleau x 750 feuilles.
  • Chaque rouleau individuel de lingettes L30 ultra-résistantes contient 750 feuilles bleues à 3 plis.
  • Lingette à usage unique conçue pour les tâches de nettoyage intensives et exigeantes, comme l'absorption des déversements industriels et le nettoyage des pièces et surfaces huileuses.
  • Unique Airflex™ La technologie intégrée à chaque rouleau d'essuie-tout bleu offre une résistance et une absorption exceptionnelles.
  • Format rouleau jumbo
  • Compatible avec Kimberly-Clark Professional™ Distributeurs de serviettes en rouleau (codes produits 6146, 6154 et 6155)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuie-glace renforcé
Longueur (impériale) 14,56 in
Longueur (métrique) 380 mm
Largeur (impériale) 14,56 in
Largeur (métrique) 235 mm
Matériau Papier
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 380 x 235 mm
Format Rouler
À utiliser avec (application) Absorber les déversements industriels et essuyer les pièces et surfaces huileuses ou sales
À utiliser avec (équipement) Système de distribution à montage mural
Quantité d’emballage 1 rouleau
Épaisseur 3 pli