Learn More
Fisherbrand™ Câble de connexion BNC à BNC
Code produit 11739539 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
7,6 m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble Conditionnement
11739539 7,6 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11739539
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.90€
    29.68€ / 1 pièces
    Économisez 10.22€
    25% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câble d’extension / connexion BNC-BNC de 25 pieds pour une connexion idéale aux électrodes de pH.
  • Câble d’extension / de connexion BNC de 25 pieds
  • Fiche BNC-BNC et convertisseur d’adaptateur
  • Longueur 7,6 m
Spécification
Type Câble de connexion BNC à BNC
Longueur (métrique) 7,6 m
Longueur (métrique) du câble 7,6 m