Learn More
Duran™ Boîtes de cristallisation en verre borosilicaté avec bec verseur
Code produit 11726582 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
40 ml
60 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
900 ml
2000 ml
3500 ml
Diamètre (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
95 mm
115 mm
140 mm
190 mm
230 mm
Hauteur (métrique):
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
55 mm
65 mm
75 mm
90 mm
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11726582 900 ml 140 mm 75 mm 10 pièces
11796562 100 ml 70 mm 40 mm 10 pièces
11706572 150 ml 80 mm 45 mm 10 pièces
11736582 2000 ml 190 mm 90 mm 10 pièces
11766562 20 ml 40 mm 25 mm -
11706582 300 ml 95 mm 55 mm 10 pièces
15864498 3500 ml 230 mm 100 mm 10 pièces
11776562 40 ml 50 mm 30 mm 10 pièces
11716582 500 ml 115 mm 65 mm 10 pièces
11786562 60 ml 60 mm 35 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11726582 Fournisseur Duran™ Code fournisseur 213115407
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Avec bec verseur. Les capsules de cristallisation en verre borosilicaté DURAN™ avec bec verseur offrent une bonne résistance aux chocs thermiques.
  • Bonne résistance aux chocs thermiques
  • Température de fonctionnement élevée (+500°C)
  • Non conçu pour une utilisation sous pression différentielle ou sous vide.
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 900 ml
Matériau Verre borosilicaté
Forme Rond
Type Capsule d’évaporation
Hauteur (métrique) 75 mm
Diamètre (métrique) 140 mm