Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Code produit 11377534 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
25 mm
Longueur (métrique):
75 mm
100 mm
150 mm
160 mm
180 mm
Type de conception:
Col vissant
Collier à rebords
Manche droit
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Type de conception Conditionnement
11377534 10 mm 75 mm Manche droit 100 pièces
11883380 16 mm 100 mm Manche droit 100 pièces
11387534 12 mm 75 mm Manche droit 100 pièces
11892373 16 mm 160 mm Collier à rebords 100 pièces
11802363 25 mm 150 mm Collier à rebords 50 pièces
11327534 12 mm 100 mm Collier à rebords 100 pièces
11893370 12 mm 75 mm Collier à rebords 100 pièces
11803380 16 mm 100 mm Collier à rebords 100 pièces
11833380 18 mm 180 mm Collier à rebords -
11813380 16 mm 160 mm Collier à rebords 100 pièces
11808492 16 mm 100 mm Col vissant 1000 pièces
11307534 10 mm 75 mm Collier à rebords 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11377534 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur A607510001011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.25€
    15.43€ / 100 pièces
    Économisez 20.82€
    57% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
Utilisez les tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
  • Disponible avec ou sans bords
  • Fond rond
  • Autoclavables
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12395
Type de conception Manche droit
Description Épaisseur : de 0,8 à 1,0mm
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Verre borosilicaté
Jetable Réutilisable
Quantité 100 paquet
Avec rebord Non
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 10 mm
Type de produit Tube à essai réutilisable
Forme du fond Arrondi