Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Description
Utilisez les tubes à essai réutilisables en verre borosilicaté 3.3 Kimble™ en laboratoire. Ils sont disponibles en différents diamètres métriques et sont certifiés DIN 12395.
- Disponible avec ou sans bords
- Fond rond
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 12395 |
| Type de conception | Fond rond, Cou droit |
| Description | Épaisseur : de 0,8 à 1,0mm |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Jetable | Réutilisable |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Non |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 12 mm |
| Afficher plus |