Learn More
Fisherbrand™ Pointes de burette en verre borosilicaté
Code produit 12967730 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité : 5/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12967730 Quantité : 5/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12967730
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À fixer à l’extrémité d’une burette pour effectuer des applications de titration volumétrique. Pointes de burette en verre borosilicaté Fisherbrand™ pour burettes à alésage unique.
  • Compatible avec les burettes à alésage unique Fisherbrand™
  • Verre borosilicaté
  • À utiliser avec les applications de titration
Spécification
À utiliser avec (équipement) Burette
Matériau Verre borosilicaté
Type Pointe de pince de burette