Learn More
Rogo Sampaic™ Burettes en verre de classe B
Code produit 11792644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11792644 25 ml 1 pièce
11794126 10 ml 1 pièce
11754136 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11792644 Fournisseur Rogo Sampaic™ Code fournisseur DND009
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellentes pour distribuer des quantités mesurées de solutions chimiques dans le laboratoire. Les burettes en verre Rogo Sampaic™ de classe B sont fabriquées en verre borosilicaté transparent durable.
  • Avec entonnoir
  • Robinet droit en verre
  • Graduations rouges permanentes
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette
Class Classe B.