Learn More
Fisherbrand™ Burette de classe AS en verre borosilicaté avec robinet en Téflon
Code produit 10450893 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10450893 25 ml 1 pièce
10738081 50 ml 1 pièce
11566913 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10450893
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conforme aux normes BS-IS 385. La burette en verre borosilicaté de classe AS Fisherbrand™ avec robinet en Téflon à alésage unique possède un robinet d’arrêt en PTFE interchangeable. Les graduations en céramique bleue permettent d’évaluer facilement
  • En verre borosilicaté
  • Alésage unique avec robinet d’arrêt interchangeable en PTFE
  • Graduations en céramique bleue
  • Conforme à la norme AS, BS-ISO 385 Classe A
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 ml
Comprend Alésage unique, robinet d’arrêt interchangeable
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,05 mL
Type Burette
Class Classe AS