Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée de classe A en verre borosilicaté
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Mesurez les liquides avec précision dans les éprouvettes graduées en verre de classe A. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ sont dotées de graduations en céramique bleue et d'une base hexagonale.
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduation en céramique bleue
- Base hexagonale
- Numéro de lot individuel sur chaque article
- Le certificat de conformité de lot peut être téléchargé
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Balance | Céramique bleue |
| Graduations | 1 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Limite d’erreur | plusmn;0,5 ml |
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Class | Classe A |
| Afficher plus |