Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée de classe A en verre borosilicaté
Code produit 11547832 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0.1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11547832 100 ml 1 ml 2 pièces
11577832 1000 ml 10 ml 2 pièces
11517832 10 ml 0,2 ml 2 pièces
12962320 2000 ml 20 ml 1 pièce
11557832 250 ml 2 ml 2 pièces
11527832 25 mL 0,5 ml 2 pièces
11567832 500 ml 5 ml 2 pièces
11537832 50 ml 1 ml 2 pièces
12952310 5 ml 0.1 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11547832
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mesurez les liquides avec précision dans les éprouvettes graduées en verre de classe A. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ possèdent des graduations en céramique bleue et une base hexagonale.
Mesurez les liquides avec précision dans les éprouvettes graduées en verre de classe A. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté de classe A Fisherbrand™ sont dotées de graduations en céramique bleue et d'une base hexagonale.
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduation en céramique bleue
  • Base hexagonale
  • Numéro de lot individuel sur chaque article
  • Le certificat de conformité de lot peut être téléchargé 
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 100 ml
Comprend Certificat de conformité
Balance Céramique bleue
Graduations 1 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur ±0.5 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Class Classe A
Hauteur (métrique) 240 mm
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Type de produit Bouteille graduée
Diamètre (métrique) externe 31 mm