Learn More
Fisherbrand™ Burette de classe B en verre borosilicaté avec robinet d’arrêt
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
En verre borosilicaté et conforme aux normes BS-ISO 385. La burette en verre borosilicaté Fisherbrand™ de classe B avec robinet d’arrêt comprend un seul alésage, un robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE avec graduations en céramique bl
- En verre borosilicaté
- Conformes à la norme BS-ISO 385
- Alésage unique
- Robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE
- Graduations en céramique bleue de 0,10 ml
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Graduations | 0,1 mL |
| Comprend | Alésage unique, robinet d’arrêt interchangeable |
| Balance | Bleu |
| Matériau du robinet d’arrêt | Verre |
| Tolérance | ±0,1 mL |
| Type | Burette |
| Class | Classe B. |