Learn More
Burette de classe B en verre borosilicaté avec robinet d’arrêt
Code produit 10569771 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du robinet d’arrêt:
PTFE
Verre
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du robinet d’arrêt Conditionnement
10569771 PTFE 1 pièce
10448972 Verre 1 pièce
11546913 Verre 1 pièce
11556913 PTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10569771
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conforme aux normes BS-ISO 385. La burette en verre borosilicaté Fisherbrand™ de classe B avec robinet d’arrêt comprend un seul alésage, un robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE avec graduations en céramique bl
  • En verre borosilicaté
  • Conformes à la norme BS-ISO 385
  • Alésage unique
  • Robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE
  • Graduations en céramique bleue de 0,10 ml
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Comprend Alésage unique, robinet d’arrêt interchangeable
Balance Bleu
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette
Class Classe B.