Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Entonnoirs de séparation avec bouchon en PTFE et échelle
Code produit 11836084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11836084 2000 ml -
10643161 100 ml 2 pièces
11852672 1000 ml 2 pièces
10100121 250 ml 2 pièces
10393511 50 ml 2 pièces
11871593 500 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11836084 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 04006173
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.56€
    137.05€ / 1 pièces
    Économisez 70.51€
    33% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation dans le cadre d’extractions liquide-liquide pour séparer les composants. Les entonnoirs de séparation Lenz Laborglasinstrumente™ avec bouchon en PTFE et échelle sont fabriqués en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec bouchon en PTFE
  • Avec prise NS et bouchon en PE
  • Avec dispositif de fixation à vis
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté
Matériau du bouchon Polyéthylène