Learn More
Marienfeld Superior™ Lamelles de protection en verre borosilicaté, rectangulaires
Code produit 10076371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 15 mm
18 x 18 mm
20 x 20 mm
21 x 26 mm
24 x 24 mm
24 x 32 mm
24 x 40 mm
24 x 46 mm
24 x 50 mm
24 x 60 mm
Quantité:
1000 Pk.
2000 Pk.
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité Conditionnement
10076371 24 x 60 mm 1000 Pk. 1000 pièces
10311422 15 x 15 mm 1000 Pk. 1000 pièces
10249771 18 x 18 mm 1000 Pk. 1000 pièces
10311472 24 x 24 mm 1000 Pk. 1000 pièces
10609182 24 x 32 mm 1000 Pk. 1000 pièces
10066371 24 x 40 mm 1000 Pk. 1000 pièces
10498611 20 x 20 mm 1000 Pk. 1000 pièces
10729032 24 x 24 mm 2000 Pk. 2000 pièces
10046361 21 x 26 mm 2000 Pk. 2000 pièces
10199631 24 x 46 mm 1000 Pk. 1000 pièces
10629372 24 x 50 mm 1000 Pk. 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10076371 Fournisseur Marienfeld Superior™ Code fournisseur 0101242
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez les lamelles de protection en verre borosilicaté Marienfeld Superior™ pour offrir une qualité, une fiabilité et des performances adaptées à vos besoins en microscopie de laboratoire. Elles sont issues de matériaux facilement séparables et conviennent donc parfaitement aux équipements automatisés.
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques D 263™ M de première classe hydrolytique
  • Pour la microscopie à fluorescence et optique, en particulier en sciences médicales et biologiques
  • Excellente planéité, absolument incolore, parfaitement claire
  • Indice de réfraction ne : 1,5255
  • Valeur d’Abbe ve : 55
  • Conforme à la norme DIN ISO 8255
  • Pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) conformément à la directive IVD 98/79/CE, avec marquage CE et numéro de lot pour des informations complètes et la traçabilité
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Rectangle
Matériau Verre borosilicaté D 263 M
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Dimensions (L x l) 24 x 60 mm
À utiliser avec (équipement) Lames de microscope
Certifications Marque CE
Quantité 1000 Pk.