Learn More
Fisherbrand™ Mortiers d’homogénéisation borosilicatés à usage général
Code produit 15321321 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
55 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15321321 5 ml 1 pièce
15351321 15 ml 1 pièce
15371321 55 ml 1 pièce
15331321 10 ml 1 pièce
15361321 30 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15321321
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation aux premiers stades de la préparation d’échantillons pour fragmenter et séparer un large éventail de matériaux tels que les tissus animaux ou végétaux, les denrées alimentaires et les sols. Les mortiers homogénéiseurs borosilicatés à usage général Fisherbrand™ sont des broyeurs de tissus en verre borosilicaté durable.
  • Autoclavables
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • Pour une utilisation avec des pilons homogénéiseurs en verre borosilicaté Fisherbrand
Spécification
Dégagement (métrique) 0,152 - 0,254 mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 5 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Homogénéisateurs
Longueur (métrique) 65mm
Longueur (métrique) du pilon 195 mm
Matériau du pilon Verre