Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté
Code produit 11517702 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
0,1 mL
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11517702 10 ml 0,2 ml 2 pièces
11577702 1000 ml 10 ml 2 pièces
11547702 100 ml 1 ml 2 pièces
11587702 2000 ml 20 ml 1 pièce
11557702 250 ml 2 ml 2 pièces
11527702 25 ml 0,5 ml 2 pièces
11537702 50 ml 1 ml 2 pièces
11507702 5 ml 0,1 mL 2 pièces
11567702 500 ml 5 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 11517702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.75€
    11.05€ / 2 pièces
    Économisez 1.70€
    13% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Mesurez les liquides dans des éprouvettes en verre avec graduations en céramique bleue. Éprouvette graduée en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec base hexagonale et bec verseur
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduation en céramique bleue
  • Verre borosilicaté
  • Base hexagonale
  • Bec verseur
  • Numéro de lot individuel sur chaque article
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité BS 604, DIN 12680, ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 10 ml
Balance Céramique bleue
Graduations 0,2 ml
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Type de produit Bouteille graduée