Spécification
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | DIN 12680, BS 604, ISO 4788 |
| Classe | B |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Balance | Céramique bleue |
| Graduations | 1 ml |