Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté avec bouchon
Code produit 12055645 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduations:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Hauteur (métrique):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Conditionnement:
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Hauteur (métrique) unitSize
12055645 1000 ml 10 ml 470 mm 2 pièces
11903365 100 ml 1 ml 260 mm 2 pièces
12075645 250 ml 2 ml 335 mm -
11884263 25 ml 0.5 ml - 2 pièces
11708265 500 ml 5 ml 390 mm 2 pièces
12065645 50 ml 1 ml 200 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12055645
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec bouchon constituent une solution fiable pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
  • Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages bleus en céramique, diverses capacités disponibles
  • Bouchon hexagonal : PP bleu à usage intensif et ajustement parfait pour les mélanges
  • Classe B.
  • Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 1000 ml
Comprend Bouchon
Balance Céramique bleue
Graduations 10 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur ±10 mL
Type de base Hexagonale
Couleur de la balance Bleu
Class Classe B
Hauteur (métrique) 470 mm
Certifications/Conformité ISO 4788
Type de produit Éprouvette graduée
Diamètre (métrique) externe 61 mm