Learn More
Fisherbrand™ Éprouvette graduée en verre borosilicaté avec bouchon
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Graduations en céramique bleue imprimées pour une meilleure visibilité. Les éprouvettes graduées en verre borosilicaté Fisherbrand™ avec bouchon constituent une solution fiable pour mesurer et mélanger des liquides en laboratoire.
- Caractéristiques : base hexagonale robuste, marquages bleus en céramique, diverses capacités disponibles
- Bouchon hexagonal : PP bleu à usage intensif et ajustement parfait pour les mélanges
- Classe B.
- Conformité : DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Spécification
Spezifikation
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Comprend | Bouchon |
| Balance | Céramique bleue |
| Graduations | 2 ml |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Limite d’erreur | ±2 mL |
| Type de base | Hexagonale |
| Couleur de la balance | Bleu |
| Class | Classe B. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?