Learn More
Brand™ Lames de protection pour hémocytomètre, Boro 3.3
Code produit 10663972 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
24 mm
Largeur (métrique):
24 mm
26 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
10663972 20 mm 26 mm 100 pièces
10101731 24 mm 24 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10663972 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 723015
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en verre borosilicaté et conforme à la norme DIN ISO 8255 normes. BRAND™ Les verres couvre-objets en verre borosilicaté pour hémocytomètres diffèrent des verres couvre-objets ordinaires par leur surface plane et polie.
  • Verre borosilicaté, DIN ISO 8255.
  • Indice de réfraction ne = 1,52 ±0,01, Abbe nombre ve = 56,5 ±0,5. Tolérance de planéité& plusmn; 3 μm.
  • Elles diffèrent des lamelles ordinaires par leur surface polie et leur fond uni.
  • Conditionnement : 2 lamelles couvre-objet dans un sachet plastique, séparées par du papier de soie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lamelle couvre-objet pour hémocytomètre
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 20 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Épaisseur (métrique) 0,4 mm
Dimensions (L x l) 20 x 26 mm