Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre borosilicaté 3,3, sans rebord, à paroi épaisse
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Transférer des substances et des liquides dans d'autres états d'agrégation et ainsi déclencher d'autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de navires, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ce travail. Les contrôles de réaction, les séries de tests et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substance éliminées.
- Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
- Paroi épaisse et donc mécaniquement très résistante
- Avec fond rond
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Capacité (métrique) | 17 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 100 paquet |
| Avec rebord | Non |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Épaisseur de paroi | 1.8 mm |