Learn More
Fisherbrand™ Tubes à essai en verre borosilicaté 3,3, sans rebord, à paroi épaisse
Code produit 15892275 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
Capacité (métrique):
14 ml
17 ml
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
15892275 16 mm 125 mm 14 ml 100 pièces
15862295 16 mm 150 mm 17 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15892275
Expédition estimée: 18-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté à parois épaisses pour sa grande résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Les tubes à essai sans rebord à parois épaisses en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
  • Transférer des substances et des liquides dans d'autres états d'agrégation et ainsi déclencher d'autres réactions est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de navires, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ce travail. Les contrôles de réaction, les séries de tests et les échantillons préliminaires sont généralement effectués dans des tubes à essai en raison des petites quantités de substance éliminées.
  • Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
  • Paroi épaisse et donc mécaniquement très résistante
  • Avec fond rond
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Capacité (métrique) 14 ml
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) 16 mm
Épaisseur de paroi 1.8 mm