Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse, verre de borosilicate 3.3, avec rebord de perles, à paroi épaisse
Shop All Fisherbrand Traceable ProductsSpecifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO 4142 |
| Capacité (métrique) | 47 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 50 paquet |
| Avec rebord | Oui |
| Diamètre (métrique) | 24 mm |
| Épaisseur de paroi | 1.8 mm |