Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’analyse, verre de borosilicate 3.3, avec rebord de perles, à paroi épaisse
Tous les produits Fisherbrand ProduitsDescription
Le transfert de substances et de liquides vers d'autres états d'agrégation, initiant ainsi de nouvelles réactions, est très important pour le travail quotidien en laboratoire. Une grande variété de récipients, d'appareils et d'équipements sont utilisés pour ces tâches. Les contrôles de réaction, les séries d'essais et les échantillons préliminaires sont généralement réalisés dans des tubes à essai en raison des faibles quantités de substances prélevées.
- Caractéristiques : avec rebord et parois épaisses, résistance mécanique supérieure
- Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
- Conformité : ISO 4142
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 14 ml |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Non |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Type de produit | Tube à essai |
| Épaisseur de paroi | 1.8 mm |