Learn More
Fisherbrand™ Tube à essai avec rebord, avec paroi moyenne en verre borosilicaté
Code produit 15872285 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Longueur (métrique):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
15872285 16 mm 125 mm 100 pièces
15882275 12 mm 100 mm 100 pièces
15862285 16 mm 100 mm 100 pièces
15812285 16 mm 150 mm 100 pièces
15882285 18 mm 150 mm 100 pièces
15892285 24 mm 150 mm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15872285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.85€
    34.86€ / 100 pièces
    Économisez 19.99€
    36% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
En verre borosilicaté à parois moyennes. Les tubes à essai avec rebord à parois moyennes en verre borosilicaté Fisherbrand™ sont idéals pour les travaux chimiques et biologiques.
  • Caractéristiques : parois moyennes avec rebord
  • Qualité : tubes à essai en verre borosilicaté 3.3
  • Conformité : ISO 4142
Spécification
Certifications/Conformité ISO 4142
Longueur (métrique) 125 mm
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 100 paquet
Avec rebord Oui
Diamètre (métrique) 16 mm