Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
Code produit 15409103 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15409103 100 ml 10 pièces
15459103 2000 ml 1 pièce
11982233 2000 ml 10 pièces
15469103 3000 ml 1 pièce
15479103 5000 ml 1 pièce
15429103 250 mL 10 pièces
15439103 500 mL 10 pièces
15449103 1000 ml 10 pièces
15499093 50 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15409103
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté. Fisherbrand™ Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit sont coniques et gradués.
  • verre borosilicaté 3.3
  • Fabriqué jusqu’en ISO 1773
  • Col étroit
  • Graduée
  • Taille non ISO
Spécification
Certifications/Conformité ISO 1773
Diamètre (métrique) externe du col 22 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Hauteur (métrique) 105 mm
Type de goulot Étroit
Type de produit Flacon Erlenmeyer
Forme Conique
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Traitement de surface Sans traitement de surface