Learn More
Fisherbrand™ Flacons Erlenmeyer à col étroit en verre borosilicaté
Product Code. 15429103 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 ml
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Unit Size
15429103 250 mL 10 pièces
15409103 100 ml 10 pièces
15459103 2000 ml 1 pièce
11982233 2000 ml 10 pièces
15469103 3000 ml 1 pièce
15479103 5000 ml 1 pièce
15439103 500 mL 10 pièces
15449103 1000 ml 10 pièces
15499093 50 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15429103
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
En verre borosilicaté. Fisherbrand™ Les flacons Erlenmeyer en verre borosilicaté à col étroit sont coniques et gradués.
  • verre borosilicaté 3.3
  • Fabriqué jusqu’en ISO 1773
  • Col étroit
  • Graduée
  • Taille non ISO
Specifikationer
Certifications/Conformité ISO 1773
Diamètre (métrique) externe du col 34 mm
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Hauteur (métrique) 145 mm
Type de goulot Étroit
Type de produit Flacon Erlenmeyer
Forme Conique
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Graduated Oui
Mouth Style Étroit
Stérilité Non stérile
Forme du fond Plat
Diamètre (métrique) externe 85 mm
Traitement de surface Sans traitement de surface
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.