Learn More
Fisherbrand™ Lamelles carrées en verre
Code produit 12333128 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 (0,13 à 0,16 mm)
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Longueur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Largeur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Conditionnement:
200 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12333128 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 22 mm 200 pièces
12323128 1 (0,13 à 0,16 mm) 18 mm 18 mm 200 pièces
12343138 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 18 mm 18 mm 200 pièces
12353138 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 20 mm 20 mm 200 pièces
12363138 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 22 mm 22 mm 200 pièces
11338503 1 (0,13 à 0,16 mm) 24 mm 24 mm 200 pièces
12393138 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 24 mm 24 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 12333128
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lamelles carrées en verre sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Carré
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 22 mm
Largeur (métrique) 22 mm
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Quantité 200/paquet