Learn More
Fisherbrand™ Lamelles carrées en verre
Code produit. 12393138 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
1 (0,13 à 0,16 mm)
Longueur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Largeur (métrique):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 12393138
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lamelles carrées en verre sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Type de produit Lame couvre-objet
Forme Carré
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 24 mm
Largeur (métrique) 24 mm
Épaisseur (métrique) 1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Quantité 200/paquet