Learn More
Fisherbrand™ Lamelles rondes en verre
Code produit p-8000283 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 (0,13 à 0,16 mm)
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Diamètre (métrique):
16 mm
19 mm
22 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
5 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
12313138 1 (0,13 à 0,16 mm) 16 mm 200 pièces
12323148 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 16 mm 100 pièces
12333138 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 200 pièces
12323138 1 (0,13 à 0,16 mm) 19 mm 200 pièces
11507323 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 22 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12313138
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lamelles circulaires en verre sont disponibles en deux épaisseurs et plusieurs diamètres. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
Ces lamelles circulaires en verre sont disponibles en deux épaisseurs et plusieurs diamètres. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Rond
Matériau Verre sodocalcique
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Diamètre (métrique) 16 mm
Quantité 200/paquet