Learn More
Fisherbrand™ Lamelles rectangulaires en verre
Code produit 12343128 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 (0,13 à 0,16 mm)
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Longueur (métrique):
22 mm
24 mm
Largeur (métrique):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
12343128 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 26 mm 200 pièces
12353128 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 32 mm -
12363128 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 40 mm 100 pièces
12373128 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 50 mm 100 pièces
12383138 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 22 mm 50 mm 100 pièces
12393128 1 (0,13 à 0,16 mm) 24 mm 32 mm 100 pièces
11348503 1 (0,13 à 0,16 mm) 24 mm 40 mm 100 pièces
12303148 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 24 mm 50 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12343128
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lamelles rectangulaires en verre sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Rectangle
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 22 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Quantité 200/paquet