Learn More
Fisherbrand™ Lamelles rectangulaires en verre
Code produit 12393128 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
1 (0,13 à 0,16 mm)
1,5 (0,16 à 0,19 mm)
Longueur (métrique):
22 mm
24 mm
Largeur (métrique):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur (métrique) Longueur (métrique) Largeur (métrique) unitSize
12393128 1 (0,13 à 0,16 mm) 24 mm 32 mm 100 pièces
12343128 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 26 mm 200 pièces
12353128 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 32 mm -
12363128 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 40 mm 100 pièces
12373128 1 (0,13 à 0,16 mm) 22 mm 50 mm 100 pièces
12383138 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 22 mm 50 mm 100 pièces
11348503 1 (0,13 à 0,16 mm) 24 mm 40 mm 100 pièces
12303148 1,5 (0,16 à 0,19 mm) 24 mm 50 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 12393128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.47€
    2.74€ / 100 pièces
    Économisez 8.73€
    76% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lamelles rectangulaires en verre sont disponibles en plusieurs tailles. Conditionnées dans des boîtes en plastique pour éviter la casse.
  • Fabriquées en verre sodocalcique transparent
  • Coupe, épaisseur et dimensions homogènes
  • Exemptes de cloques et de défauts
Spécification
Type de produit Lamelle
Forme Rectangle
Matériau Verre sodocalcique
Longueur (métrique) 24 mm
Largeur (métrique) 32 mm
Épaisseur (métrique) 1 (0,13 à 0,16 mm)
Quantité 100/paquet