Learn More
Corning™ Pipettes Pasteur en verre borosilicaté
Code produit 10494533 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
146 mm
229 mm
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10494533 146 mm 1000 pièces
10323523 229 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10494533 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 7095D5X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.42€
    76.69€ / 1000 pièces
    Économisez 8.73€
    10% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En verre borosilicaté pour une visibilité optimale. Les pipettes Pasteur en verre borosilicaté Corning™ sont idéales pour un transfert non volumétrique rapide.
  • En conditionnements en vrac pratiques
  • Usage unique pour éliminer tout risque de contamination croisée d’échantillons précieux ou de réactifs de laboratoire
  • Étranglement à un pouce sous l’extrémité haute pour faciliter le raccordement
  • Solution idéale pour les travaux d’études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie et de sérologie
  • À utiliser dans les procédures de chimie clinique et de banque de sang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) externe 6,5 mm
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Idéal pour les travaux de transfert non volumétrique rapides dans les études de bactériologie, d’immunologie, d’hématologie et de sérologie, ainsi que dans les procédures de chimie clinique et de banque de sang
Quantité 1000/boîte
Type de pointe Rond
Longueur (métrique) 146 mm
Type Pipette Pasteur
Jetable Usage unique