Description
- Fabriqués en verre sodocalcique.
- Avec couvercle
Specifications
Specifications
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Forme | Rond |
| Type | Boîte de Pétri |
| Hauteur (métrique) | 15 mm |
| Diamètre (métrique) | 80 mm |