Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons creux à fond pointu, plaque hexagonale
Description
- Conforme à la norme DIN 12252, forme C
- Disponible en plusieurs tailles de cône
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Specifications
Specifications
| Description | Creux |
| Quantité | 10 / boîte |
| Joint conique standard | Dimensions du filetage : Cône NS 10/19 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Bouchon creux |