Description
- Entièrement autoclavables
- Disponibles en plusieurs capacités
- Espace de broyage entre le pilon et le mortier de 0,076 - 0,126 mm
- En verre de haute précision avec un pilon en PTFE
- Fournis avec une tige en acier inox pour une utilisation avec un moteur électrique
- Une poignée en acier inoxydable en option pour le broyage manuel est disponible séparément (réf. fabricant 20310).
Spécification
Spécification
| Dégagement (métrique) | 0,076 - 0,126mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Type de produit | Homogénéisateurs |
| Longueur (métrique) | 105 mm |
| Longueur (métrique) du pilon | 250 mm |
| Matériau du pilon | Acier inoxydable |